由来生物
synthetic (Organic)
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li].CC(O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O18P3S.Li.H/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32;;/h11-14,18-20,24,33,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41);;
InChI Key
HNPHARRBSFXZAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0261-10MG:
H0261-25MG:
H0261-BULK:
H0261-VAR:
H0261-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)