サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥15,100 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥41,700 |
250 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥68,400 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥196,000 |
この商品について
¥15,100
製品名
Nα-ベンゾイル-L-アルギニン 4-ニトロアニリド 塩酸塩, ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
suitability
suitable for substrate for trypsin
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Application
- キモトリプシンとトリプシンの活性アッセイ用にM. tenellumと膵臓組織ホモジネートの酵素抽出(EE)において
- トリプシンおよびパパイン標準曲線作成において
- eupolytin1タンパク質のセリン・プロテアーゼとフィブリノーゲン分解アッセイで基質として使用されています。
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin | description ≥98% (HPLC) | description trypsin substrate | description protease substrate |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) |
| solubility acetone: water (1:1): 50 mg/mL | solubility acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless |
| suitability suitable for substrate for trypsin | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nα-ベンゾイル-L-アルギニン 4-ニトロアニリド 塩酸塩
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B3133-5MG: + B3133-250MG: + B3133-100MG: + B3133-25MG: + B3133-BULK: + B3133-VAR: + B3133-1G:
jan