Merck
P3026
Sigma-Aldrich
ペクトリアーゼ from Aspergillus japonicus
greener alternative
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
別名:
ペクチン分解酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,100
1 G
¥159,000
¥32,100
出荷予定日2025年5月06日詳細表示市川市大町368
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,100
1 G
¥159,000
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥32,100
出荷予定日2025年5月06日詳細表示市川市大町368
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
Aspergillus sp. (A. japonicus)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥0.3 units/mg solid
分子量
50 kDa
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したときに、高いエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように改良されています。詳細情報については、 Biofilesおよび Enzymes for Alternative Energy Researchの記事をご覧ください。
ペクトリアーゼ(またはペクチンリアーゼ)は、温度範囲40~45°Cで安定な50 kDaの酵素であり、等電点pHは3.8です。[1]
アプリケーション
Aspergillus japonicus由来のペクトリアーゼは、次の用途で使用されています。
  • プロトプラスト生成を目的としたクロレラ細胞の溶解に。[2]
  • Arabidopsisの減数分裂期染色体の単離に用いる酵素消化バッファーの成分として。[3]
  • Arabidopsis根冠細胞構造の再組織化を誘発するために。[4]
ペクトリアーゼは、オルガネラ単離の前に細胞壁を消化するために用いる植物プロトプラストの調製に使用されます。複合糖質分析に使用されます。製品P3026は、ラクトース含有凍結乾燥粉末として供給します。 製品P3026は、減数分裂分析の前にCrassula根端を消化するために使用されています[5]
細胞小器官を分離する前に、細胞壁を消化し植物プロトプラストを形成するときに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ペクトリアーゼは、a-(1-4)-D-ガラクツロナンメチルエステルの除去的切断を触媒して、非還元末端に4-デオキシ-6-O-メチル-a-D-ガラクト-4-エヌロノシル基を持つオリゴ糖を生成します。 ペクトリアーゼには、2種類のペクチナーゼ(エンドポリガラクツロナーゼおよびエンドペクチンリアーゼ)および解離刺激因子が含まれます。
ペクトリアーゼは、植物細胞からのプロトプラストの単離に使用されます。[6]また、エチレンホルモン合成を媒介します。[6]
その他情報
2種類のペクチナーゼ、エンドポリガラクツロナーゼ(EC3.2.1.15)とエンドペクチンリアーゼ(EC4.2.2.10)、浸軟刺激因子を含むと報告されています。
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.5、25°C、1分間に、1.0 μmolのガラクツロン酸をポリガラクツロン酸から遊離させる酵素量です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3026-25MG:
P3026-250MG:
P3026-VAR:
P3026-100MG:
P3026-1G:
P3026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protocol for the preparation of Arabidopsis meiotic chromosome spreads and fluorescent in situ hybridization
Bolanos-Villegas P, et al.
The Plant Journal, 4, e1102-e1102 (2014)
Isolation and properties of pectinases from the fungus Aspergillus japonicus
Semenova MV, et al.
Biochemistry (Moscow), 68(5), 559-569 (2003)
Pectic enzymes in pectolyase: separation, characterization, and induction of ethylene in fruits
Baldwin EA and Pressey R
Plant Physiology, 90(1), 191-196 (1989)
Identification of sporopollenin as the outer layer of cell wall in microalga Chlorella protothecoides
He X, et al.
Frontiers in Microbiology, 7, 1047-1047 (2016)
Susann Hesse et al.
Frontiers in plant science, 10, 773-773 (2019-07-10)
During prophase I a meiosis-specific proteinaceous tripartite structure, the synaptonemal complex (SC), forms a scaffold to connect homologous chromosomes along their lengths. This process, called synapsis, is required in most organisms to promote recombination between homologs facilitating genetic variability and
質問
1–3/3 質問  
  1. How to dissolve the lyophilized powder of P3026 coded pectolyase powder? and how to prepare 0.8% solution of it?
    1 回答
    1. This product can be dissolved in cold deionized water up to 1000 units per mL. The units per mg are batch-dependent and can be found in the Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  2. Hello! I want to ask how much cellulase does the pectolyase (P3026) contains? It does not mention any contamination of other enzymes in the product description, but I want to know if there is any potential contamination involved.
    1 回答
    1. This product is not tested for the presence of contaminating enzymes. The primary components are endo-polygalacturonase and endo-pectin lyase. A brief search of the literature shows that in protoplast isolation, cellulase is often added to the digest, in addition to pectolyase.
      役に立ちましたか?
  3. Hello, I wanted to ask if this enzyme is equivalent to pectolyase Y-23, as the activity values are expressed differently.
    1 回答
    1. Yes, this product is equivalent to pectolyase Y-23.