スキップする
D8037
ドリセラーゼ 担子菌類
BioReagent, suitable for plant cell culture
別名:
ドリセラーゼ from Basidiomycetes sp.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥27,600
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥90,900
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
286-055-3
NACRES:
NA.72
MDL number:
¥27,600
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Protein, ≥10% biuret
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
Application
ドリセラーゼ 端子菌類は、次の用途で使用されています:
  • Coccomyxa(コッコミクサ)細胞からのスフェロプラスト作製
  • iBrachypodium distachyon(ミナトカモジグサ)およびその異質倍数体近縁種Brachypodium hybridumのためのCRISPR/Cas9を利用した変異誘発プロトコール
  • Lotus japonicus(ミヤコグサ)根組織のホールマウント免疫学的局在解析を実施するための細胞壁消化
Biochem/physiol Actions
ドリセラーゼ は、植物材料の解離、プロトプラスト形成、および抽出プロセスを促進するために植物細胞壁を消化するのに使用される天然の活性酵素混合物(真菌カルボヒドラーゼ)です。ドリセラーゼは、細胞壁多糖を遊離させます。この製剤には、セルロース、エンド-1,3-β-グルカナーゼ、キシラナーゼの酵素活性が含まれています。
Other Notes
ラミナリナ-ゼ、キシラナ-ゼ、およびセルラ-ゼを含む、粗製粉末。
Legal Information
Driselase is a trademark of ASKA Animal Health Co. Ltd.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D5417C1794D5912
ジカンバ suitable for plant cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
D5417
ジカンバ
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Protein, ≥10% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D8037-5G: + D8037-VAR: + D8037-BULK: + D8037-1G: + D8037-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, do you know dissolvability and the optimum pH of this enzyme?
    1 回答
    1. As per our Enzymatic Assay of XYLANASE Activity in DRISELASE (EC 3.2.1.8):
      Driselase (Xylanase) Enzyme Solution
      (Immediately before use, prepare a solution containing 0.075 – 0.15 units/ml of Xylanase in
      cold deionized water.) The pH information can also be found in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.cn/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/166/d9515enz.pdf