スキップする
C8274
サイトヘリカーゼ from Helix pomatia
lyophilized powder
別名:
Snail gut enzyme
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥96,100
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
255-913-9
NACRES:
NA.54
MDL number:
¥96,100
出荷予測2026年9月28日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, 50-80% Lowry
storage temp.
2-8°C
Application
シグマのサイトヘリカーゼは、酵素アッセイに用いられています。この酵素アッセイは、Kluyveromyces lactisおよびSaccharomyces cerevisiae培養細胞におけるタンパク質分泌に対するMNN10遺伝子破壊の影響を研究する際に用いられました。
Helix pomatia由来のサイトヘリカーゼは、Helix pomatiaの肝膵臓液の各調製液を用いた酵母プロトプラストの単離の研究に用いられました。
Helix pomatia由来のサイトヘリカーゼは、以下の用途に用いられています。
  • 免疫蛍光in situハイブリダイゼーション(immunoFISH)法において細胞核の前処理に用いる酵素液
  • ディアキネシス期以降の分裂期にあるキクの減数分裂細胞を分析するための酵素混合液
  • キクの有糸分裂を分析するための酵素混合液
Biochem/physiol Actions
Helix pomatia由来のサイトヘリカーゼは、ウシ血清アルブミンと併用してシナプトネマ複合体をスライド上に広げる際に用いられています。細胞壁の消化において重要な役割を果たしています。サイトヘリカーゼは、クロマチンと相互作用し、疎水性プラスチックフィルムへのシナプトネマ複合体の接着を改善します。
Analysis Note
グルカナ-ゼ/ラミナリナ-ゼ活性を含有
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L3382L6512S9626
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder, salt, free
description
biotin conjugate, lyophilized powder
description
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 50-80% Lowry
composition
-
composition
-
composition
-
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8274-BULK: + C8274-250MG: + C8274-VAR: + C8274-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)