Merck
P5400
Sigma-Aldrich
ペクチンエステラーゼ from orange peel
greener alternative
lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
別名:
ペクチンペクチルヒドロラーゼ, ペクチンメチルエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥150 units/mg protein
組成
Protein, 20-50% biuret
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、代替エネルギー用の酵素として使用されています。詳細情報については Enzymes for Alternative Energy Researchをご覧ください。
アプリケーション
Sigmaの本酵素は、シーバックソーン樹液中のペクチンメチルエステラーゼ活性の測定時に標準品として使用されています。[1]これは、Arabidopsis(シロイヌナズナ)の葉序の研究時に、細胞壁ペクチンの加水分解に使用されています。[2]また、これは生物学的プロセスをモニタリングするために、ペクチン加水分解(超音波測定装置を使用)を触媒するためにも使用されています。[3]
ペクチンエステラーゼは、ペクチンのメチルエステルを加水分解してペクチン酸塩とメタノールを生成するために使用されます。これには、ペクチンメチルエステラーゼとペクチンペクチルヒドロラーゼが含まれています。製品P5400はオレンジの皮に由来し、凍結乾燥粉末として提供されます。これには、(NH4)2SO4と塩化ナトリウムが含まれています。また、これはペクチンメチルエステラーゼ遺伝子の研究に使用されています[4]
生物化学的/生理学的作用
ペクチンエステラーゼは、ペクチンのメチルエステルの加水分解を触媒して、ペクチン酸塩とメタノールを生成します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、30°C、1分間で、1.0マイクロ当量の酸をペクチンから遊離させる酵素量です。
物理的形状
(NH4)2SO4および塩化ナトリウムを含有します。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5400-250UN:
P5400-5KU:
P5400-VAR:
P5400-BULK:
P5400-15KU:
P5400PROC:
P5400-30KU:
P5400-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexis Peaucelle et al.
Current biology : CB, 18(24), 1943-1948 (2008-12-23)
Plant organs are produced from meristems in a characteristic pattern. This pattern, referred to as phyllotaxis, is thought to be generated by local gradients of an information molecule, auxin. Some studies propose a key role for the mechanical properties of
On-line characterization using ultrasound of pectin hydrolysis catalyzed by the enzyme pectinmethylesterase.
Cristina A, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 42 (2012)
Sebastian Wolf et al.
Current biology : CB, 22(18), 1732-1737 (2012-08-14)
Brassinosteroid (BR) signaling is required for normal plant growth as shown by the dwarf phenotype of loss-of-function BR biosynthetic or perception mutants. Despite a detailed understanding of the BR signaling network, it is not clear how exactly BRs control growth.
Kirk E Francis et al.
Plant physiology, 142(3), 1004-1013 (2006-09-19)
Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) QUARTET (QRT) genes are required for pollen separation during normal floral development. In qrt mutants, the four products of microsporogenesis remain fused and pollen grains are released as tetrads. In Arabidopsis, tetrad analysis in qrt mutants has
Pectinesterase Activity and Proximate Analyses of Sea Buckthorn Juices
Harrison JE and Beveridge THJ
Journal of Food Science, 71(1), C23-C27 (2006)