Merck
H2125
Sigma-Aldrich
ヘミセルラーゼ from Aspergillus niger
greener alternative
powder, 0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
別名:
cellulase, mannanase, xylanase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150000 UNITS
¥11,600
¥11,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
150000 UNITS
¥11,600
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥11,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
比活性
0.3-3.0 unit/mg solid (using a β-galactose dehydrogenase system and locust bean gum as substrate)
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
当社は、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品を、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果の強化が見られました。詳細については、Biofilesおよび Enzymes for Alternative Energy Researchの記事をご参照ください。
アプリケーション
Aspergillus niger(クロコウジカビ)由来のヘミセルラーゼは酵素消化で使用されています。[1][2][3]
生物化学的/生理学的作用
ヘミセルラーゼは複合多糖類の分解を促進する酵素のグループです。ヘミセルラーゼはグルカンに作用するグルカナーゼを含んでいます。同様に、キシラナーゼおよびマンナナーゼはそれぞれキシランとマンナンを分解します。 ヘミセルラーゼは種々のバクテリア、菌類および植物でよく見られます。[4]
品質
多くの場合、キシラナ-ゼ, マンナ-ゼなどの酵素活性を有する糖分解酵素の不定混合物です。
単位の定義
1ユニットは、基質としてローカストビーンガムを用いた場合にpH 4.5、40°C、5分間で、相対流動性の変化が1になる酵素量です。
その他情報
詳細な情報はwww.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer複合糖質解析用の酵素をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H2125-5KU:
H2125-BULK:
H2125-VAR:
H2125-150KU:
H2125-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Handbook of Plant-Based Biofuels, 147-147 (2008)
Domain-specific mechanosensory transmission of osmotic and enzymatic cell wall disturbances to the actin cytoskeleton
Wojtaszek P, et al.
Protoplasma, 230(3-4), 217-230 (2007)
Alondra M Idrovo Encalada et al.
Food chemistry, 289, 453-460 (2019-04-09)
Carrot residues were upgraded as pectin-enriched fractions (PEFs) useful for functional food formulation due to co-extracted antioxidants (α- and β-carotenes, lutein, α-tocopherol), and gelling effect. High power ultrasound (US)-enzyme assisted extraction was applied for efficiency and sustainability. Carrot powder (CP)
G Venugopala Reddy
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1110, 315-321 (2014-01-08)
Growing tips of plants harbor a set of stem cells in structures called shoot apical meristems (SAMs) which provide cells for development of aboveground biomass. Despite a periodic differentiation of stem cell progenitors into leaves, the stem cell pool remains
Upgrading of residues of bracts, stems and hearts of Cynara cardunculus L. var. scolymus to functional fractions enriched in soluble fiber
Fissore EN, et al.
Food & Function, 5(3), 463-470 (2014)