Merck
C0615
Sigma-Aldrich
セルラーゼ Trichoderma sp. (トリコデルマ)由来
greener alternative
powder, ≥5,000 units/g solid
別名:
Onozuka RS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
比活性
≥5,000 units/g solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
deionized water: soluble 3.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB))
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。さらなる情報についてはバイオファイルの資料およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
ヤクルト社製
アプリケーション
セルラーゼは、セルロースをグルコースに加水分解する酵素です。セルラーゼは、洗剤、医薬品、ベーキング、および酵素製造業界における職業性喘息の発症を調べるために使用されます。 セルラーゼは、洗浄性を高めるために洗剤に添加されます。 Sigmaが提供するセルラーゼは、生体吸収性バクテリアセルロース(BBC)の生分解性を調べる上でセロオリゴ糖をグルコースに分解するために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
セルラーゼは、宿主シロアリのセルロース消化に重要なシロアリ消化管内にいる鞭毛虫により産生されます。セルラーゼにはさまざまな微生物起源があるため、さまざまなタンパク質配列があります
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1時間で、セルロースから1.0 μmolのグルコースを遊離させる酵素量です(インキュベーションは2時間)。
調製ノート
0.15%ポリヘキサメチレンビグアナイド(PHMB)の存在下では滅菌脱イオン(DI)水に3 mg/mLの濃度で溶解します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0615-1G:
C0615-BULK:
C0615-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rey Allen et al.
Applied and environmental microbiology, 85(7) (2019-02-03)
Phototrophic biofilms are key to nutrient cycling in natural environments and bioremediation technologies, but few studies describe biofilm formation by pure (axenic) cultures of a phototrophic microbe. The cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 (here Synechocystis) is a model microorganism
Youwen Pan et al.
Applied and environmental microbiology, 76(5), 1433-1441 (2010-01-06)
Biofilm formation by Listeria monocytogenes is generally associated with its persistence in the food-processing environment. Serotype 1/2a strains make up more than 50% of the total isolates recovered from food and the environment, while serotype 4b strains are most often
Gaku Tokuda et al.
Biology letters, 3(3), 336-339 (2007-03-22)
The intestinal flagellates of termites produce cellulases that contribute to cellulose digestion of their host termites. However, 75% of all termite species do not harbour the cellulolytic flagellates; the endogenous cellulase secreted from the midgut tissue has been considered a
A Brant et al.
Occupational and environmental medicine, 61(9), 793-795 (2004-08-20)
Three employees from two different detergent companies were investigated for occupational asthma, using skin prick tests, serum specific IgE, and specific bronchial challenge. Two were challenged with lipase and one with cellulase. All three cases had immunological evidence of sensitisation
Ninian Prem Prashanth Pabbathi et al.
Biomass conversion and biorefinery, 1-28 (2021-01-14)
As the fossil fuel reserves are depleting rapidly, there is a need for alternate fuels to meet the day to day mounting energy demands. As fossil fuel started depleting, a quest for alternate forms of fuel was initiated and biofuel
プロトコル
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.