Merck
P5936
Sigma-Aldrich
ペクトリアーゼ from Aspergillus japonicus
greener alternative
suitable for plant cell culture, lyophilized powder
別名:
PEL1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
NACRES:
NA.72
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥0.3 unit/mg solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、代替エネルギーのための酵素として使用されています。さらなる情報については Enzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
アプリケーション
ペクトリアーゼP5936(Pel1)は、真菌のAspergillus japonicusにより産生される天然混合ペクトリアーゼであり、植物細胞壁の成分(エンドポリガラクツロン酸およびペクチン)を消化するために用いられます。細胞壁のペクトリアーゼ処理は、細胞小器官単離のための細胞壁の脱安定化、または細胞壁の弾性の調節に用いることが可能です。
糸状菌アスペルギルス ジャポニカス由来のペクトリアーゼは、植物の長角果の消化に使用され[1]、また免疫蛍光実験でも使用されています。[2][3]
細胞小器官を分離する前に、細胞壁を消化し植物プロトプラストを形成するときに使用されます。
その他情報
2種類のペクチナーゼ、エンドポリガラクツロナーゼ(EC3.2.1.15)とエンドペクチンリアーゼ(EC4.2.2.10)、浸軟刺激因子を含むと報告されています。
単位の定義
1 unitは、pH 5.5、25°C、1分間に、1.0 μmolのガラクツロン酸をポリガラクツロン酸から放出する酵素量です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5936-1G:
P5936-250MG:
P5936-EW:
P5936-VAR:
P5936-100MG:
P5936-25MG:
P5936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of the quantity of kinesin and microgravity-sensitive kinesin genes in rat bone marrow stromal cells grown in a simulated microgravity environment
Ni C, et al.
Acta Astronautica, 68(11-12), 1722-1728 (2011)
Qingxin Zhao et al.
Plant physiology, 147(4), 1874-1885 (2008-06-20)
Mature plant cell walls lose their ability to expand and become unresponsive to expansin. This phenomenon is believed to be due to cross-linking of hemicellulose, pectin, or phenolic groups in the wall. By screening various hydrolytic enzymes, we found that
AtKP1, a kinesin-like protein, mainly localizes to mitochondria in Arabidopsis thaliana
Ni C Z, et al.
Cell Research, 15(9), 725-725 (2005)
Thorben Sprink et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
In the past, major findings in meiosis have been achieved, but questions towards the global understanding of meiosis remain concealed. In plants, one of these questions covers the need for two diverse meiotic active SPO11 proteins. In Arabidopsis and other
Ding-Tao Wu et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 398-405 (2013-08-06)
Polysaccharides from Ganoderma spp. and their adulterants were firstly investigated and compared using saccharide mapping, enzymatic (endo-1,3-β-D-glucanase and pectinase) digestion followed by polysaccharide analysis using carbohydrate gel electrophoresis analysis. The results showed that both 1,3-β-D-glucosidic and 1,4-α-D-galactosiduronic linkages were existed