アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
色
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(NC(=O)NC(C)(C)C)nc2n1)-c3cc(OC)cc(OC)c3
InChI
1S/C28H41N7O3/c1-8-35(9-2)13-11-10-12-29-26-30-18-20-16-23(19-14-21(37-6)17-22(15-19)38-7)25(31-24(20)32-26)33-27(36)34-28(3,4)5/h14-18H,8-13H2,1-7H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36)
InChI Key
DXCUKNQANPLTEJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260) , KDR(3791)
mouse ... Pdgfrb(18596)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2499-25MG:
P2499-VAR:
P2499-5MG:
P2499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology