表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥32,200 |
25 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥116,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H19N5O
CAS番号:
分子量:
333.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
製品名
CH-223191,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange-brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1NC(=O)c2ccnn2C)\N=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
InChI key
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Application
CH-223191は、HepaRG細胞、 TH17-IL-10+細胞および原形質類器官に対し、アリル炭化水素受容体(AHR)アンタゴニストとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
CH-223191は、アリール炭化水素受容体(AhR)の強力かつ特異的なアンタゴニストです。
CH-223191は、アリール炭化水素受容体(AhR)の強力かつ特異的なアンタゴニストです。TCDDが介在する核トランスロケーションやDNAとAhRの結合を阻止し、TCDD誘導性のルシフェラーゼ活性を30 nMのIC50値で阻害します。高濃度ではアゴニスト活性を示す他のAhRアンタゴニストとは異なり、CH-223191は濃度100 μMの場合でもAhR依存性の転写を刺激しません。また、AhRに特異的であり、他の一部のアンタゴニストにみられるようなエストロゲン受容体に対する親和性は示していません。
Features and Benefits
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)の核内受容体(非ステロイド)のページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください。
本化合物は、遺伝子調節研究用製品に記載されています。他の遺伝子調節製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color orange-brown | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CH-223191
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable