Merck
P1598
Sigma-Aldrich
PCR 20 bp 低塩基対ラダー
for electrophoresis of PCR fragments
別名:
20 bp低ラダー, DNAゲル電気泳動用マーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41141827
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
形状
liquid
使用法
80 uses
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
保管温度
2-8°C
詳細
シグマのPCR 20 bp Low Ladderには、50~1,000塩基の50 dsDNAフラグメントが含まれ、20 bp間隔で均等に繰り返されています。5 μlのラダーはゲルローディングバッファーで希釈した後、アガロースゲルの単一レーンにロードする必要があります。
アプリケーション
PCR 20 bp Low Ladderは、DNAゲル電気泳動のマーカーとして使用されています。
構成
シグマのPCR 20 bp Low Markerは、1.0 mMでEDTAを添加した10 mM トリス-HCl(pH 8.0)溶液で提供されます。
その他情報
20-1,000 bp(20 bp間隔)の50バンドから成るラダ-マ-カ-です。
最適な分解能を得るために推奨されるアガロースゲルの濃度は2.5%です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P1598-25UG:
P1598-40UG:
P1598-BULK:
P1598-25UG-KC:
P1598-VAR:
P1598-BULK-N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Primary mediastinal B-cell lymphoma: detection of BCL2 gene rearrangements by PCR analysis and FISH.
Dunphy CH, et al.
Journal of Hematopathology, 1, 77-84 (2008)
資料
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.