フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
メーカー/製品名
Roche
濃度
250 μg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
特別に構築したプラスミドを制限エンドヌクレアーゼにより切断したフラグメントミクスチャーです。
サイズ範囲:100~1500 bp及び追加バンド2642 bp
サイズ範囲:100~1500 bp及び追加バンド2642 bp
アプリケーション
DNA分子量マーカーXIVはゲル電気泳動で使用されています。[1]
DNA分子量マーカーXIV(100 bpラダー)により、PCR、制限酵素処理、又はRT-PCRで得られたアガロースゲルで分離後のDNAフラグメントのサイズを正確に測ることができます。[1]このDNA分子量マーカーは、精密なサイズ測定のためにDNA分子量マーカーXIII(50 bpラダー)と併用することができます。
この分子量マーカーは電気泳動で規則的なパターンを示します。このフラグメントには5′-突出末端があり、標準的なfill-in反応で放射性ヌクレオチド標識(例:32P-dTTP、32P-dGTP)が可能です。末端標識反応は、放射性又は非放射性ジデオキシヌクレオチド(例:DIG-11-ddUTP)とターミナルトランスフェラーゼを用いて行うことができます。
この分子量マーカーは電気泳動で規則的なパターンを示します。このフラグメントには5′-突出末端があり、標準的なfill-in反応で放射性ヌクレオチド標識(例:32P-dTTP、32P-dGTP)が可能です。末端標識反応は、放射性又は非放射性ジデオキシヌクレオチド(例:DIG-11-ddUTP)とターミナルトランスフェラーゼを用いて行うことができます。
シーケンス
このミクスチャーには、以下のサイズの15本の二本鎖DNAフラグメントが含まれています(1塩基対=660ダルトン):100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、及び追加バンド2642 bp。500 bp及び1000 bpは2~3倍明るいバンドパターンです。
注:フラグメントのサイズはDNA配列からコンピュータ解析により算出したものです。マーカーのサイズ範囲のため、オーバーロードしたゲルでなければ最小フラグメントが見えません。バンドを見分けやすくするため、500 bpと1000 bpのバンドを他のバンドの2~3倍明るくしています。
注:フラグメントのサイズはDNA配列からコンピュータ解析により算出したものです。マーカーのサイズ範囲のため、オーバーロードしたゲルでなければ最小フラグメントが見えません。バンドを見分けやすくするため、500 bpと1000 bpのバンドを他のバンドの2~3倍明るくしています。
単位の定義
50 μg=A260 1ユニット
物理的形状
調製不要の溶液、250 μg/mL、TEバッファー(10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mirco Fanelli et al.
Nature protocols, 6(12), 1905-1919 (2011-11-16)
Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples represent the gold standard for storage of pathology samples. Here we describe pathology tissue chromatin immunoprecipitation (PAT-ChIP), a technique for extraction and high-throughput analysis, by techniques such as ChIP-seq, of chromatin derived from FFPE samples. Technically