スキップする
D9655
pBR322/Hae III 消化
for DNA electrophoresis
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥140,000
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
¥140,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s pBR322 Hae III Digest contains 22 fragments from 8 - 587 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
DNA電気泳動による二本鎖DNAのサイズ測定用です。本マ-カ-は、アガロ-スゲルとポリアクリルアミドゲルのいずれにもお使い頂けます。本マ-カ-の推奨アガロ-スゲル濃度は2.5%です。ゲルロ-ディングバッファ-で適切な濃度に希釈してご利用ください。臭化エチジウム染色の場合、通常1ウェル当たり500 ng(50 ng/μL, 10μLロ-ド)で十分観察が行えます。
Preparation Note
Plasmid pBR322 DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
8~587 bpの22個の断片を含んでいます。
10 mM Tris-HCl溶液(pH 8.0, 1 mM EDTA含有)
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6293D9281D0672
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
1000 uses (0.5 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)