スキップする
D3687
DirectLoadPCR, 100 bp 低レンジラダー
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
別名:
100bp ladder for gel electrophoresis, 100bp maker, DirectLoad marker, RTU DNA ladder, RTU DNA marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥25,700
この商品について
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
¥25,700
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
75 uses
solubility
water: soluble
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
SigmaのDirectLoad PCR 100 bp Low Ladderには、100塩基ごとに均等に繰り返す、100塩基から1,000塩基までの10個のdsDNAフラグメントが含まれています。このLadderは、アガロースゲルの単一のレーンに添加する必要があります。
Application
アガロースまたはポリアクリルアミドゲルを用いた、PCR産物のDNAフラグメントのサイズ決定に適しています。
Features and Benefits
  • すぐに使用できます
  • 簡単に使用できます
  • 一般的なバンドサイズです
Other Notes
SigmaのDirectLoad PCR 100 bp Low Ladderは、5%グリセロール、4.2 mM EDTA、0.09%Orange Gおよび0.0125%キシレンシアノールの溶液で提供されます。
最適な解像度を得るための、アガロースゲルの推奨濃度は2.0%です。
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P1473D3937P9577
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
75 uses
usage
75 uses
usage
100 uses
usage
sufficient for 50 uses
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D3687-1VL:4.548173392172E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How many mL are in one vial of the 100 bp ready to use DNA ladder?
    1 回答
    1. One vial of Product D3687, DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder, contains 375 µL.