This DNA ladder can be used with a loading buffer such as G2526:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g2526
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥23,100 |
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Biological source:
synthetic
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
¥23,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
75 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
PCR 100 bp低塩基対ラダーは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)により生成したDNA断片のサイズ測定のために特別設計されています。
SigmaのPCR 100 bp Low Markerは、100 bpリピートに均一なスペースを持った100~1,000ベースの10 dsDNA断片を含みます。2 μLのラダーは、ゲルローディングバッファーで希釈し、アガロースゲルの1つのレーンに導入してください。
Application
PCR 100 bp低塩基対ラダーは、次の用途で使用されています:
- ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)変性剤濃度勾配ゲル電気泳動(DGGE)のために約240 bpのDNA断片を得るためのアガロースゲル電気泳動におけるスタンダードDNAマーカーとして[1]
- 酵素消化したPCRミックスからのDNAの可視化
- PCR産物断片の分子量の推定
Other Notes
100-1,000 bp(100 bp間隔)の10バンドから成るラダ-マ-カ-です。
SigmaのPCR 100 bp Low Markerは、1.0 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl(pH 8.0)の溶液で提供されます。
至適な解像度を得るために推奨されるアガロースゲル濃度は2.0%です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A) |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCR 100 bp 低塩基対ラダー
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available