Looking on the datasheet, it states that there is 250 ug of DNA per vial and that the vial has 100 x 5uL loads (500 uL volume). DNA concentration is 0.5 ug/uL. Loading 5 uL per well therefore provides a DNA load of 2.5 ug per well. Please view the data sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/157/148/d3937dat.pdf
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥27,300 |
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
¥27,300
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
シグマの DirectLoad™ 1 kb ラダーは、0.5~3 kb 間は 500 bp 間隔、3~6 kb 間は 1 kb 間隔、6~10 kb 間は 2 kb 間隔で計 11 フラグメントを含みます。核酸電気泳動には、5 µL のマーカーを、アガロースまたはポリアクリルアミドゲルの 1 レーンに直接ロードしてください。ノーザンおよびサザンブロット法での使用に適しています。
Application
アガロースまたはポリアクリルアミドゲルを用いた DNA 電気泳動による二重鎖 DNA のサイズ測定に適しています。
Features and Benefits
- そのままロードできる
- 取扱が簡単
- 一般的なバンドサイズ
Other Notes
11個の断片が含まれ、 0.5~ 3kbまでは500bp毎、 3~ 6kbでは1kb毎、 6~ 10kbでは2kb毎で構成されています。
シグマの DirectLoad™ 1 kbラダーは、2.5%フィコール(タイプ400)、0.0125%ブロモフェノールブルー、および 0.00625%キシレンシアノールを含むゲルローディング溶液です。
至適な解像度を得るために推奨されるアガロースゲル濃度は 0.75%です。
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| usage 100 uses | usage 75 uses | usage 100 uses | usage sufficient for 50 uses |
| suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) | suitability suitable for electrophoresis (DNA) |
NA electrophoresis | - | NA electrophoresis, ladder, marker | - |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable