Merck
P1524
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
別名:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥13,800
100 MG
¥40,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥229,000
¥13,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥13,800
100 MG
¥40,600
500 MG
¥129,000
1 G
¥229,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥13,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt ≥300,000
フォーム
powder
分子量
≥300,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ-L-リジンポリマーは、固体基質への細胞の付着の促進、薬物輸送を増進するためのメトトレキサートへの共役、膵島のマイクロカプセル化、細胞マイクロカプセル化技術、マイクロアレイガラススライドコーティング、および染色体の調製に使用することができます。効率的なラベリング用として[1][2]、エンドサイトーシスを促進する導入剤としても使用されてきました。[2]低分子量のポリ-L-リジン(30,000-70,000)は溶液の粘性が小さいですが、高分子量のものでは一分子当たりの付着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜の負帯電イオンと培養表面の間の静電気的相互作用を改良して固形基質への細胞接着を促進するのに役立つ、細胞の非特異的付着因子です。 細胞培養表面に吸収されたポリ-L-リジンは、細胞結合に利用できる正帯電部位の数を増やすように機能します。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞と共に、ポリ-D-リジンは付着因子として使用されます。
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
ポリ-L-リジン臭化水素酸の分子量は> 300,000です。HBrを除去するためには、本製品を中性緩衝液中で溶解し、透析して塩を除去します。 ポリ-L-リジン製品はトリフルオロ酢酸にさらしておらず、透析してすべての単量体、二量体、三量体を除去します。薄層クロマトグラフィーによって確認済みです。 概して、本製品を付着因子として使用するためには、50mLの無菌組織培養グレード水を5mgのポリリジンに加え、 25cm2 当たり1mLの溶液で表面を無菌状態でコートします。 5分後に、吸引によって溶液を除去し、表面をよく洗浄します。 細胞と媒体を導入するまで2時間乾燥させます。
アナリシスノート
粘度に基づいて分子量を測定し、MALLSによる分析も行います。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1524-25MG:
P1524-VAR:
P1524-BULK:
P1524-1G:
P1524-100MG:
P1524-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron-oxide labeling and outcome of transplanted mesenchymal stem cells in the infarcted myocardium
Amsalem Y, et al.
Circulation, 116 (2007)
Joshua Guild et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1975-1983 (2017-05-05)
The spindle is a dynamic structure that changes its architecture and size in response to biochemical and physical cues. For example, a simple physical change, cell confinement, can trigger centrosome separation and increase spindle steady-state length at metaphase. How this
Miroslaw Janowski et al.
PloS one, 9(2), e97631-e97631 (2014-06-12)
The purpose of the study was to evaluate the long-term clinical tracking of magnetically labeled stem cells after intracerebroventricular transplantation as well as to investigate in vitro feasibility for magnetic guidance of cell therapy within large fluid compartments. After approval
In vivo tracking of mesenchymal stem cells labeled with a novel chitosan-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles using 3.0 T MRI
Reddy AM, et al.
Journal of Korean Medical Science, 25(2), 211-219 (2010)
Takahiro Deguchi et al.
Scientific reports, 6, 22585-22585 (2016-03-05)
To elucidate processes in the osteoclastic bone resorption, visualise resorption and related actin reorganisation, a combination of imaging technologies and an applicable in vitro model is needed. Nanosized bone powder from matching species is deposited on any biocompatible surface in
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー