スキップする
P9155
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
別名:
PDL HBr
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫from市川市大町368
¥19,200
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Mol wt:
30,000-70,000
¥19,200
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
30,000-70,000
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
ポリ-L-リジンは、およそリジン残基あたり1 つの HBr を持った、プラスに荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸は、ポリ-L-リジンを水に可溶な結晶形にします。HBr は、アミノ基と、カルボキシル基や N または O を含む成分との間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。ポリ-L-リシン臭化水素酸塩は、足場への細胞付着を促進する非特異的付着因子です。
Application
0.1 mg/mLの溶液を、25 cm2あたり0.5 mLで、細胞培養の足場として使用することをお勧めします。付着に最適な条件は、各細胞株と用途について定める必要があります。
ポリ-L-リシン臭化水素酸塩は、皮質組織の解離細胞を培養プレートに付着させるために使用されています。また、免疫組織染色分析用のスライドを処理してサンプルをスライドに固定するためにも使用されます。
Biochem/physiol Actions
ポリ-L-リシンは、培養物表面への細胞付着の改善を促進するためのコーティング物質として使用されます。ポリ-L-リシン(PLL)でコーティングしたプレートは、細胞増殖速度が加速されることが研究によって示されています。間葉系幹細胞(MSC)をPLLコーティング基質上で培養すると、これらの幹細胞特性の保護と老化の阻害に役立ちます。PLLコーティングプレートは、MSC増殖の強化と、細胞接着、分化、増殖、シグナル伝達に関与する遺伝子の上方調節を促進します。さらに、多孔質PLLコーティング表面は、細胞増殖を強化し、MSCの骨形成分化を支持することが示されています。
Analysis Note
粘度に基づく分子量MALLSによりアッセイ済み。
Other Notes
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
ポリアミノ酸に関するより詳細な技術情報については、Polyamino acid FAQ resourceをご覧ください。
Disclaimer
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P6282P1399P4832
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
sterile-filtered
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
solution
mol wt
30,000-70,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
150,000-300,000
mol wt
150,000-300,000
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)