スキップする
P1024
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
別名:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, mol wt ≥300,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
≥300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
ポリ-D-リジン重合体は、細胞接着のための表面調製に使用できます。D-リジン重合体は、ポリ-L-リジン重合体を消化し、L-リジンの過剰取込みを引き起こす細胞にも使用できます。
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
Biochem/physiol Actions
ポリ-D-リジン(PDL)臭化水素酸塩は、細胞用の非特異的付着因子であり、細胞膜の負に帯電したイオンと培養物表面との間の静電相互作用を高めることにより、固体基質への細胞接着を促進するのに役立ちます。 ポリ-D-リジンは、培養物表面への吸収後、正に帯電した細胞結合部位の数を増加させます。
Preparation Note
この製品の分子量は300,000超です。HBrを除去するために、この製品を中性緩衝液に溶解し、透析して塩を除去します。通常、この製品を接着因子として使用するためには、50 mLの滅菌組織培養グレードの水を5 mgのポリリジンに加え、25 cm2の溶液あたり1 mLで表面を無菌的にコーティングしてください。5分後、吸引により溶液を除去し、表面を十分にすすぎます。2時間乾燥させたのち、細胞と培地を導入します。
Other Notes
ポリ-D-リジンは、1つのリジン残基あたり約1つのHBrを有する正に帯電したアミノ酸重合体です。ヒドロブロミド(臭化水素酸塩)は、ポリ-D-リジンが水に溶ける結晶形になることを可能にします。HBrはアミノ基と、カルボキシル基またはNまたはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨げるので、少量の生成物がβ構造に認められる場合があります。
Disclaimer
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P7886P0899P7405
form
powder or solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mol wt
≥300,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
>300,000
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
P1024-100MG: + P1024-1G: + P1024-50MG: + P1024-10MG: + P1024-VAR: + P1024-BULK: + P1024-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What type of Poly-D-lysine hydrobromide is most suitable for cell attachment?
    1 回答
    1. Poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight greater than 30,000 Da is recommended for cell attachment. The poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight of 84,000 Da has more attachment sites per polymer chain available to the cells. This type is most suitable for cell attachment.