Merck
P5899
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt ≥300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
別名:
PDL HBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
product name
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
分子量
≥300,000
包装
pkg of 5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
不純物
<10% water (by Karl Fischer)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-リジン臭化水素酸塩は、以下をコーティングするために使用されています:
  • ニジマスの筋管形成の調査研究で筋細胞を播種する前の2ウェルプレート
  • in vitro神経幹細胞分化に用いる平底96ウェルプレート
  • 初代星状細胞培養用のT75フラスコ
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞の培養物表面へのより良好な付着を確保するためのコーティング物質として機能します。ポリ-L-リジン(PLL)でコーティングしたプレートは、細胞増殖速度を加速することが研究により示されています。間葉系幹細胞(MSC)をPLLコーティング基質上で培養すると、これらの細胞の幹細胞特性が保護され、老化が阻害されることがわかっています。PLLコーティングプレートは、MSCの増殖を促進し、細胞接着、分化、増殖、シグナル伝達に関与する遺伝子の発現を亢進することが実証されています。さらに、多孔質PLLコーティング表面は、MSCの細胞増殖と骨形成分化を改善することが示されています。
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
アナリシスノート
粘度に基づく分子量MALLSによりアッセイ済み。
その他情報
ポリアミノ酸に関するより詳細な技術情報については、Polyamino acid FAQ resourceをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5899-BULK:
P5899PROC:
P5899-PH:
P5899-5MG-IR:
P5899-VAR:
P5899-5MG:
P5899-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polylysine for skin regeneration: A review of recent advances and future perspectives
Payam Zarrintaj, et al.
Journal of Separation Science, 5(7) (2021)
Sonja Stadler et al.
BMC cell biology, 5(1), 44-44 (2004-11-24)
Between cell divisions the chromatin fiber of each chromosome is restricted to a subvolume of the interphase cell nucleus called chromosome territory. The internal organization of these chromosome territories is still largely unknown. We compared the large-scale chromatin structure of
Gustavo Castro et al.
ISRN ophthalmology, 2013, 752161-752161 (2014-02-22)
Purpose. The purpose of this work was to evaluate the retinal integration and differentiation of neurospheres formed by stem cells and mouse neural progenitor cells injected intravitreally in mice eyes with retinal injury. Methods. Eight male C57BL mice, 8 weeks
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner, et al.
PLoS ONE, 17(7) (2022)
Poly-L-lysine Prevents Senescence and Augments Growth in Culturing Mesenchymal Stem Cells Ex Vivo
June Seok Heo, et al.
BioMed Research International (2016)
資料
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.