Merck
P1510
Sigma-Aldrich
Petroselinyl alcohol
liquid
別名:
cis-6-Octadecen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36O
CAS番号:
分子量:
268.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
InChI Key
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1510-50MG:
P1510-500MG:
P1510-BULK:
P1510-1G:
P1510-VAR:
P1510-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)