Merck
G9752
Sigma-Aldrich
アラビアゴム アカシア樹木由来
branched polysaccharide
別名:
アカシアガム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Acacia)
形状
powder
white to faint beige
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アカシアの木由来のアラビアガムはアカシアセネガルおよびアカシアセヤルの木の枝から抽出されます。アラビアガムは食べることができる乾燥した粘着性滲出液です。アラビアガムは高い溶解度を持ち、食品産業において安定剤、乳化剤、香料、増粘剤および表面仕上剤として使用されます。アラビアガムによって濁りが発生し、砂糖の結晶化が妨げられます。アラビアガムはワイン生産時に着色剤の色素沈着およびタンパク質の析出を抑制します。
アプリケーション
アカシアの木由来のアラビアゴムの用途:
  • エビにおけるリパーゼ活性を測定するための乳化剤
  • 苔状線維発芽の可視化
  • プレートトラップ抗原ELISA(PTA- ELISA)における免疫原およびマイクロタイターウエルの被覆
  • 免疫組織化学のための銀増幅
  • ティム染色溶液の構成成分
  • ニトロセルロースベースの土壌付着アッセイ
  • バルクのグラファイト層からの数層グラフェン(FLG)の分離
その他情報
ガラクトース、ラムノース、アラビノース、およびグルクロン酸の分岐ポリマーでカルシウム、マグネシウム、カリウム塩と考えられています。分子量は約250,000です。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G9752-1KG:
G9752-VAR:
G9752-100G:
G9752-500G:
G9752-250G:
G9752-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang P, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54(3), 45-58 (2016)
A quantitative method for the high throughput screening for the soil adhesion properties of plant and microbial polysaccharides and exudates
Akhtar J, et al.
Plant and Soil, 1-9 (2018)
Acacia gum: History of the future
Sanchez C, et al.
Food Hydrocolloids, 78, 140-160 (2018)
Purification and characterization of an intracellular lipase from pleopods of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)
Rivera-Perez c, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 158(1), 99-105 (2011)
Intra-amygdaloid injection of kainic acid in rats with genetic absence epilepsy: the relationship of typical absence epilepsy and temporal lobe epilepsy
Gurbanova AA, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(31), 7828-7836 (2008)