品質
low endotoxin
不純物
≤0.1 EU/mg endotoxin
保管温度
−20°C
詳細
Oligo-HA製品は、連鎖球菌や組換え型細菌のHAを精巣HAaseで消化し、ゲル濾過で精製することによって調製された低分子量ヒアルロン酸です。ヒアルロナン二糖サブユニットは、グルクロン酸-β-D-(1→3)-N-アセチル-D-グルコサミン-β-D-(1→4) (GlcAβ3GlcNAcβ4) であり、各Oligo-HAは、このサブユニットから成る規定のオリゴマーです。
アプリケーション
その他情報
Oligo-HA4は、2つのヒアルロナン二糖サブユニット(非還元末端-GlcAβ3GlcNAcβ4GlcAβ3GlcNAcβ4-還元末端)から成る単分散四糖です。
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
アナリシスノート
微量の他のオリゴマーが含まれている場合があります。容量は、カルバゾール法によって測定した炭水化物量に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O9140-5MG:
O9140-VAR:
O9140-BULK:
In situ preparation and continuous fiber spinning of poly(p-phenylene benzobisoxazole) composites with oligo-hydroxyamide-functionalized multi-walled carbon nanotubes
Chengjun, Z., et al.
Polymer, 49, 2520-2530 (2008)
Guo-Qiang Chen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(5), 592-599 (2005-02-09)
Polyhydroxyalkanoates (PHA) are a family of polyesters consisting of over 150 chiral hydroxyalkanoic acids (HA). This paper reviews the physiological functions of (R)-3-hydroxybutyric acid (3HB) and (R)-4-hydroxybutyric acid and summarizes the technologies developed to produce various HA [3HB, (R)-3-hydroxyoctanoic acid