Merck
D9780
Sigma-Aldrich
Lambda DNA Hind III 消化
for DNA electrophoresis
別名:
Hind III消化バクテリアファージラムダDNA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥4,728
0.1 MG
¥11,520
0.5 MG
¥50,480
1 MG
¥135,200
¥4,728
単価¥5,910割引20%
出荷予定日2025年2月01日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥4,728
0.1 MG
¥11,520
0.5 MG
¥50,480
1 MG
¥135,200
About This Item
UNSPSCコード:
41141827
NACRES:
NA.25
¥4,728
単価¥5,910割引20%
出荷予定日2025年2月01日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
liquid
使用法
100 uses (0.1 mg size)
1000 uses (1 mg size)
20 uses (20 μg size)
500 uses (0.5 mg size)
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
SigmaのラムダDNA Hind III消化物には125~23,130 bpの8つのフラグメントが含まれます。このラダーマーカー10 ulを、アガロースゲルまたはポリアクリルアミドゲルのシングルレーンにロードする前にゲルローディングバッファーで希釈する必要があります。
アプリケーション
アガロースゲルまたはポリアクリルアミドゲルを用いる電気泳動によるdsDNAのサイズ決定に適しています。
構成
SigmaのラムダDNA Hind III消化物は、1.0 mM EDTA含有10 mM Tris-HCl(pH 8.0)溶液で提供されます。
その他情報
125~–23,130bpの8個の断片を含んでいます。
最適な分解能を達成するため、推奨されるアガロースゲル濃度は0.75%です。
調製ノート
バクテリオファージラムダDNAは、EcoR IおよびHind IIIで完全消化された後、フェノール抽出で精製されました。
Jan Code
D9780-20UG:
D9780-.5MG:
D9780-1MG:
D9780-.1MG:
D9780-VAR:
D9780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
プロトコル
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation