スキップする
MP0040A
LookOut® マイコプラズマqPCR検出キット
別名:
Quantiative PCR mycoplasma detection kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥119,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.75
¥119,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 25 reactions
Quality Segment
quality
Not suitable for clinical diagnostic use.
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
detection
microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
The LookOut Mycoplasma PCR Detection Kitでは、細胞培養物中および他の細胞培養由来の生物学的製剤中のMycoplasma(マイコプラズマ)およびAcholeplasma(アコレプラズマ)汚染をきわめて高感度で検出できる方法として確立されているポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を用います。
プライマー/プローブ系は、マイコプラズマゲノムの高度に保存された235 rRNAオペロンをコードする領域を検出します。キットは特異性が高く、真核生物DNAを検出しません。細胞培養の汚染源として特定されているほとんどのマイコプラズマ種を検出します(使用説明書の表2参照)。キットには、dTTPではなく、UNG処理に適したヌクレオチドdUTPが含まれています。
このキットのMycoplasma Mixには、すでにTaqポリメラーゼが含まれています。
Application
高品質、高信頼性を誇るマイコプラズマDNA定量検出用のqPCRプローブキット(研究用、産業用、製品試験用)。細胞培養液と細胞培養濃縮物配合の生物製剤のの直接試験にも利用可能です。
Legal Information
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MP0030XNAPSXNAP
description
-
description
-
description
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
detection
microbiology
application(s)
detection
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
quality
Not suitable for clinical diagnostic use.
quality
-
quality
-
quality
-
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage condition
dry at room temperature
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this product optimized for mycoplasma detection according to the Guideline for Mycoplasma NAT outlined in chapter 2.6.7 of the European Pharmacopeia in terms of specificity, sensitivity/detection limit, and robustness?
    1 回答
    1. Unfortunately, the product MP0040A is not optimized for mycoplasma detection as per the Guideline for Mycoplasma NAT outlined in chapter 2.6.7 of the European Pharmacopeia in terms of specificity, sensitivity/detection limit, and robustness.