Merck
N5131
Sigma-Aldrich
ニコチンアミドグアニンジヌクレオチド ナトリウム塩
phospodiesterase and ADP-ribosyl cyclase substrate
別名:
3-(Aminocarbonyl)-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[(S)-{[(S)-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-Oxo-1,6-Dihydro-9h-Purin-9-Yl)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-Yl]methoxy}(Hydroxy)phosphoryl]oxy} (Hydroxy)phosphoryl]ox, NGD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥31,800
25 MG
¥157,000
¥31,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥31,800
25 MG
¥157,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N7O15P2
CAS番号:
分子量:
680.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥31,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
yeast
アッセイ
≥-96%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, almost colorless to slightly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=C(N)Nc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O15P2/c22-16(33)8-2-1-3-27(4-8)19-14(31)12(29)9(41-19)5-39-44(35,36)43-45(37,38)40-6-10-13(30)15(32)20(42-10)28-7-24-11-17(28)25-21(23)26-18(11)34/h1-4,7,9-10,12-15,19-20,29-32H,5-6H2,(H2,22,33)(H,35,36)(H,37,38)(H3,23,25,26,34)
InChI Key
WWXCUPZEUROLRY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ニコチンアミドグアニンジヌクレオチドナトリウム塩は酵素cluster of differentiation 38(CD38)のシクラーゼ活性を測定する基質として使用されています。[1]また、CD38/ADPリボース(ADPR)の活性を蛍光分析法で測定するための基質としても使用されています。[2]
ニコチンアミドグアニンジヌクレオチド(NGD+)は、特定のヘビ(タイワンアオハブTrimeresurus stejnegeri)毒ホスホジエステラーゼの優れた基質およびADPリボシルシクラーゼの特異性および速度論を研究する基質として使用されることがあります。
生物化学的/生理学的作用
ニコチンアミドグアニンジヌクレオチドナトリウム塩は、ADPリボシルシクラーゼファミリーの環状ADPリボース(cADPR)を産生するタンパクの活性を測定するのに使用されます。[3]
その他情報
β-NADの類似体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5131-5MG:
N5131-BULK:
N5131-25MG:
N5131-VAR:
N5131-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L G Mészáros et al.
Biochemical and biophysical research communications, 234(1), 252-256 (1997-05-08)
Two types of ADP-ribosyl cyclase activity were distinguished in dog and rat cardiac muscles by measuring the enzymatic conversion of NGD (as an NAD analog) into the fluorescent product cyclic GDP-ribose in cardiac muscle subcellular fractions. Both types of activity
M Liang et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 371(2), 317-325 (1999-11-05)
Here we investigated whether cADPR and NAADP are synthesized in mitochondria. We found that ADPR-cyclase activity is present in mitochondria. In addition, we describe for the first time synthesis of NAADP in this intracellular organelle. ADPR-cyclase activities (V(MAX)) and NAADP
Andrea Fabiano et al.
Visual neuroscience, 28(2), 121-128 (2011-01-29)
Cyclic ADP-ribose (cADPR) is a second messenger modulating intracellular calcium levels. We have previously described a cADPR-dependent calcium signaling pathway in bovine rod outer segments (ROS), where calcium ions play a pivotal role. ROS ADP-ribosyl cyclase (ADPR-cyclase) was localized in
M E Migaud et al.
Biochemistry, 38(28), 9105-9114 (1999-07-22)
Readily synthesized nicotinamide adenine dinucleotide (NAD(+)) analogues have been used to investigate aspects of the cyclization of NAD(+) to cyclic adenosine 5'-O-diphosphate ribose (cADPR) catalyzed by the enzyme adenosine 5'-O-diphosphate (ADP) ribosyl cyclase and to produce the first potent inhibitors
Large-scale purification of Aplysia ADP-ribosylcyclase and measurement of its activity by fluorimetric assay.
H C Lee et al.
Methods in enzymology, 280, 331-340 (1997-01-01)