Merck
N4256
Sigma-Aldrich
ニコチン酸アデニンジヌクレオチド ナトリウム塩
≥98%
別名:
NAAD, NAADナトリウム塩, デアミドNAD, デアミドNADナトリウム塩, ニコチン酸NAD, ニコチン酸NADナトリウム塩, ニコチン酸アデニンジヌクレオチドナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N6O15P2Na
CAS番号:
分子量:
686.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)[N]5=CC(=CC=C5)C(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(31)14(29)11(41-20)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(28)15(30)19(40-10)26-3-1-2-9(4-26)21(32)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-31H,5-6H2,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,23,24);;
InChI Key
JSOFOHZYBCRUNK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ニコチン酸アデニンジヌクレオチド(デアミド-NAD, NAAD)は、NAD+の近い類似体です。ニコチン酸モノヌクレオチドアデニリルトランスフェラーゼ(NMN/NaMN)の構造を研究するために使用されます。NAADは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドシンテターゼ(NAD)の特異性と動態を研究するための基質として使用されます。さらに、NAD+-依存性デアセチラーゼのSir2クラスのメンバーの機序を研究するための補基質としても使用されます。
アプリケーション
ニコチン酸アデニンジヌクレオチドナトリウム塩は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)代謝物の測定中に内部標準物質として使用されています。また、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)生合成の基質としても使用されています。
その他情報
β-NADのアナログ
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N4256-5MG:
N4256-10MG:
N4256-VAR:
N4256-BULK:
N4256-25MG:
N4256-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexei Gorelik et al.
The FEBS journal, 284(21), 3718-3726 (2017-09-13)
The ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase (NPP) family of proteins mediates purinergic signaling by degrading extracellular nucleotides and also participates in phospholipid metabolism. NPP5 (ENPP5) is the least characterized member of this group and its specific role is unknown. This enzyme does not
Ralf Jauch et al.
The Journal of biological chemistry, 280(15), 15131-15140 (2005-02-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide synthetases (NADS) catalyze the amidation of nicotinic acid adenine dinucleotide (NAAD) to yield the enzyme cofactor nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). Here we describe the crystal structures of the ammonia-dependent homodimeric NADS from Escherichia coli alone and in
The SARM1 toll/interleukin-1 receptor domain possesses intrinsic NAD+ cleavage activity that promotes pathological axonal degeneration
Essuman K, et al.
Neuron, 93(6), 1334-1343 (2017)
Mechanism of sirtuin inhibition by nicotinamide: altering the NAD+ co-substrate specificity of a Sir2 enzyme
Avalos JL, et al.
Molecular Cell, 17(6), 855-868 (2005)
Hong Zhang et al.
Structure (London, England : 1993), 10(1), 69-79 (2002-02-14)
Nicotinamide/Nicotinate mononucleotide (NMN/NaMN) adenylyltransferase is an indispensable enzyme in both de novo biosynthesis and salvage of NAD+ and NADP+. In prokaryotes, it is absolutely required for cell survival, thus representing an attractive target for the development of new broad-spectrum antibacteria