品質水準
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
cell membrane | interferes
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI Key
UKHWDRMMMYWSFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N3905-100G:
N3905-VAR:
N3905-BULK:
N3905-100G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)