Merck
M8892
Sigma-Aldrich
マルチトール
≥98% (HPLC)
別名:
4-O-α-グルコピラノシル-D-ソルビトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O11
CAS番号:
分子量:
344.31
Beilstein:
89983
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
甘さ
0.9 × sucrose
white
mp
149-152 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI Key
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マルチトールは、低カロリーの人工甘味料であり、糖アルコール(ポリオール)からなります。
アプリケーション
マルチトールは、順序づけられた混合によるピロキシカムの溶出率の向上を評価する研究に使用されています。また、これはプラークの減少に及ぼすマルチトールチューインガムの比較効果を調査する研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
弱い遺伝毒性作用を持つショ糖代替物です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8892-5G:
M8892-100G:
M8892-25G:
M8892-VAR:
M8892-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative effects of the maltitol chewing gums on reducing plaque
Li, X., et al.
Hua xi Kou Qiang yi Xue za Zhi = Huaxi Kouqiang Yixue Zazhi = West China Journal of Stomatology, 57, 502-504 (2010)
Vikas Anand Saharan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 25(3), 521-533 (2012-06-21)
Micronized piroxicam was mixed with lactose, mannitol, sorbitol, maltitol and sodium chloride to produce ordered mixture in a glass vial by manual hand shaking method. The effect of excipients, surfactant, superdisintegrant, drug concentration and carrier particle size on dissolution rate
Semir Canimoglu et al.
Toxicology and industrial health, 29(10), 935-943 (2012-05-16)
In the present study, the genotoxic and cytotoxic effects of the low-caloric artificial sweetener maltitol, which is a sugar alcohol (polyol), were investigated in the bone marrow cells of rats using the chromosome aberration (CA) test. In addition, the teratogenicity
T Oku et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 37(5), 529-544 (1991-10-01)
Six healthy male subjects were given a single oral dose of 0.4 g of maltitol per kg body weight containing [U-14C]-maltitol (50 microCi) and their breath, urine, feces and blood were collected at appropriate intervals for 48 h to measure
Aija-Maaria Hietala Lenkkeri et al.
International journal of paediatric dentistry, 22(3), 180-190 (2011-09-29)
Xylitol studies suggest caries reductions in the order of 50%. Based on animal/microbial studies, erythritol potentially has caries-preventive properties. However, clinical studies are required to confirm this. The aim of the study was to investigate the additional caries-preventive effect of