Merck
N1271
Sigma-Aldrich
ナラシン from Streptomyces auriofaciens
≥98% (HPLC)
別名:
4-methylsalinomycin, Monteban, narasin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H72O11
CAS番号:
分子量:
765.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
methanol: soluble 20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C1OC(C(C)CC1C)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(CC)C2OC3(OC4(CCC(C)(O4)C5CCC(O)(CC)C(C)O5)C(O)C=C3)C(C)CC2C)C(O)=O
InChI
1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)
InChI Key
VHKXXVVRRDYCIK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナラシンは、Enterococci、特にEnterococcus faeciumEnterococcus faecalisに対する成長促進イオノホア抗生物質です。 家禽や哺乳動物でコクシジウム感染を阻害し、ナトリウムカルシウムイオン交換を含む研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
家畜のブタのナラシン投与は、窒素消化率の向上につながり、これは、糞便中の窒素を減らし、大腸中のプロピオン酸の相対的な濃度を高めます。ナラシンなどのポリエステルイオノホアは、内部親水性と外部疎水性を有しています。脂溶性イオノホアは、グラム陽性細菌の脂質に富んだ細胞膜に付着します。イオノホアは、Na+、K+、H+に結合し、細菌細胞膜への通過を促進し、グラム陽性細菌の内部のH+濃度の上昇につながります。従って、H+ATPaseポンプが、過剰なH+を細胞外へ輸送するために活性化します。細胞は、エネルギー源を使い尽くし、発酵機能と細胞分裂が低下します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1271-50MG-PW:
N1271-VAR:
N1271-BULK:
N1271-5MG-PW:
N1271-50MG:4548173204161
N1271-25MG-PW:
N1271-5MG:4548173204178
N1271-25MG:4548173204154
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
June Su Yin Low et al.
Antiviral therapy, 16(8), 1203-1218 (2011-12-14)
Dengue virus (DENV) is a mosquito-borne virus that causes a spectrum of human diseases ranging from mild dengue fever to dengue haemorrhagic fever and dengue shock syndrome in severe cases. Currently, there is no effective antiviral therapy or vaccine against
P Butaye et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 43(10), 2569-2570 (1999-10-03)
Susceptibility of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains from animals and foods to growth-promoting antibiotics used in animal feed was tested by the agar dilution technique. Acquired resistance to bacitracin, narasin, tylosin, and virginiamycin was seen for both species, and
Harold Campbell et al.
Journal of AOAC International, 89(5), 1229-1242 (2006-10-18)
A liquid chromatographic (LC) method for the analysis of monensin, narasin, and salinomycin in mineral premixes, supplements, and complete animal feeds at medicating and trace levels was collaboratively studied. The method uses methanol-water (90 + 10) extraction with mechanical shaking
Tetrahedron Letters, 47, 10109-10109 (1991)
Pekka Peippo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(7), 1824-1828 (2004-04-01)
Anticoccidial drugs are extensively used in the poultry industry to control the infection of the single-cell protozoa of the genus Eimeria. The most commonly used coccidiostats in poultry are the polyether ionophores such as narasin and salinomycin. This paper presents