Merck
H9892
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
product name
塩酸 溶液, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solution
濃度
1.0 N
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
微量陰イオン
chloride (Cl-): passes test
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸溶液は無色透明の液体で、塩化水素ガスが水に溶けている溶液です。無機強酸です。
アプリケーション
塩酸溶液は、次の用途で使用されています:
  • 表面水サンプルの酸性化および有機炭素検出器(OCD)検出での10 mg L-1までの炭酸塩濃度からの干渉の防止
  • キトサン/pDNAナノ粒子複合体によるトランスフェクションのための完全トランスフェクション培地のpHの調整
  • 蛍光タグ付けコレステリルエステルを取り込むための人工涙液(ATS)の調製
塩酸溶液(HCl溶液)は、主に細胞培養用培地のpHを調節するために使用されます。
また、下記の用途でも使用することができます:
  • 内皮細胞によるエルダーベリーアントシアニンの抽出。
  • 過塩素酸鉄(III)の鉄(III)イオンへの変換[その後アセトヒドロキサム酸と錯体(FeAHA)を形成]。
生物化学的/生理学的作用
塩酸(HCl)は、研究や大規模アプリケーションで広く使用されます。その大規模アプリケーションとしては、スズやタンタルを製造するための鉱石の精製、金属製品の洗浄、食品の製造におけるデンプンやタンパク質の加水分解などがあります。HClは、化学合成でも使用されます。また、マタイレシノール、アマニ、糖ペプチド、κ-カラギーナン由来オリゴ糖、および syn- およびanti-1,3-ジオールなど、クロマトグラフィー分析のためのサンプルの加水分解にも使用できます。HClは、食品産業、繊維産業、金属産業、ゴム産業においてアルカリ性剤を中和するための漂白剤としても使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H9892-1L:
H9892-VAR:
H9892-100ML:4548173949680
H9892-RM:
H9892-PROC:
H9892-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High efficiency gene transfer using chitosan/DNA nanoparticles with specific combinations of molecular weight and degree of deacetylation.
Lavertu M, et al.
Biomaterials, 27(27), 4815-4824 (2006)
Incorporation of the elderberry anthocyanins by endothelial cells increases protection against oxidative stress.
Youdim KA, et al.
Free radical biology & medicine, 29(1), 51-60 (2000)
Structural analysis of photocross linkable methacryloyl-modified protein derivatives.
Yue K, et al.
Biomaterials, 139(1), 163-171 (2017)
Marta Kolodziejczak et al.
ACS chemical neuroscience, 6(7), 1219-1230 (2015-04-11)
Maturation of functional neuronal circuits during central nervous system development relies on sophisticated mechanisms. First, axonal and dendritic growth should reach appropriate targets for correct synapse elaboration. Second, pruning and neuronal death are required to eliminate redundant or inappropriate neuronal
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
プロトコル
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.