安全性情報
EC10A-1KT
Supelco
脂肪酸キット
(individually packaged, quantities indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥125,000
¥125,000
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥125,000
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥125,000
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
99-100% (GLC, TLC)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged, quantities indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
2-8°C
詳細
炭素数が偶数の脂肪酸を含むキットです。各成分は表示の分量ごとに個別包装されています。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
アナライト
詳細
    Arachidic acid 5 g
    Behenic acid 5 g
    Decanoic acid 10 g
    Dodecanoic acid 10 g
    Hexanoic acid 10 mL
    Lignoceric acid 1 g
    Myristic acid 10 g
    Octanoic acid 10 mL
    Palmitic acid 10 g
    Stearic acid 5 g
    すべて表示 (10)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianwen Wei et al.
The Journal of clinical investigation, 124(4), 1-13 (2014-03-20)
Insulin signaling in osteoblasts has been shown recently to contribute to whole-body glucose homeostasis in animals fed a normal diet; however, it is unknown whether bone contributes to the insulin resistance that develops in animals challenged by a high-fat diet
Martha María Juárez-Rodríguez et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 597517-597517 (2021-02-16)
Blocking virulence is a promising alternative to counteract Pseudomonas aeruginosa infections. In this regard, the phenomenon of cell-cell communication by quorum sensing (QS) is an important anti-virulence target. In this field, fatty acids (FA) have gained notoriety for their role
Feng Wang et al.
Reproduction (Cambridge, England), 153(2), 175-185 (2016-12-07)
Hormone-sensitive lipase-knockout (HSL-/-) mice exhibit azoospermia for unclear reasons. To explore the basis of sterility, we performed the following three experiments. First, HSL protein distribution in the testis was determined. Next, transcriptome analyses were performed on the testes of three