Merck
MAK019
Sigma-Aldrich
Maltose Assay Kit(マルトースアッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes
保管温度
−20°C
詳細
新しいマルトースアッセイキット、MAK513の提供を開始しました!マルトースは、グルコース2分子が(1→4)グルコシド結合した二糖類です。マルトースは、アミラーゼの作用により食品中のデンプンに由来しています。マルトースはビール、シリアル、パスタなど多くの食品に含まれています。
適合性
血清、血漿、食品、または増殖培地など多種多様なサンプル中のマルトースの直接検出に適しています。
原理
Maltose Assay Kit(マルトースアッセイキット)は、血清、血漿、食品、または増殖培地など多種多様なサンプル中のマルトースを測定するためのシンプルかつ直接的な方法です。このキットでは、マルトースはα-D-グルコシダーゼを介して2つのグルコース単位に変換されます。グルコースはさらに酸化され、存在するマルトースと比例する比色(570 nm)/蛍光(λex = 535/λem = 587 nm)の産物が得られます。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Mei Zhu et al.
Royal Society open science, 6(4), 190418-190418 (2019-06-12)
The production of secondary metabolites, while important for bioengineering purposes, presents a paradox in itself. Though widely existing in plants and bacteria, they have no definite physiological roles. Yet in both native habitats and laboratories, their production appears robust and
Mamta Rai et al.
Cell metabolism, 33(6), 1137-1154 (2021-03-28)
Neurodegeneration in the central nervous system (CNS) is a defining feature of organismal aging that is influenced by peripheral tissues. Clinical observations indicate that skeletal muscle influences CNS aging, but the underlying muscle-to-brain signaling remains unexplored. In Drosophila, we find