アッセイ
≥98%
形状
powder
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
CAR10は10種の炭化水素/糖のセレクションを含むキットです:アラビノース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、α-ラクトース、マルトース、マンノース、リボース、スクロースおよびキシロース、これらは分析工程で試薬あるいは参照化合物として一般的な研究に使用することができます。
関連事項
10種の炭水化物、それぞれ5 g
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)SDS
- F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)SDS
- G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)SDS
- G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)SDS
- L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)SDS
- M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)SDS
- M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), woodSDS
すべて表示 (10)