Merck
MAK513
Sigma-Aldrich
Maltose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Maltose Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Maltose is a disaccharide, composed of two glucose units linked by an α bond. It is produced from the hydrolysis of glycogen or starch, serving as a source of energy for plants and animals. Maltose can be found in foods such as grains, and other processed products.
特徴および利点
  • Linear detection range 2 to 500 µM maltose for the colorimetric assay and 1 to 50 µM for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for maltose determination in various biological samples such as serum, urine, food and beverages, etc.
原理
The Maltose Assay Kit provides a simple, one step assay for measuring maltose. In this assay, maltose is converted to two glucoses, which are then oxidized to form a colored product. The color intensity of the product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to maltose concentration in the sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)