由来生物
Streptomyces caespitosus
品質水準
無菌性
γ-irradiated
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
dark blue
mp
>360 °C
溶解性
DMSO: 1.0 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI Key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:マイトマイシンCは、特にEhrlich腹水腫瘍細胞に対する強い抗癌活性を持ち、グラム陽性およびグラム陰性菌に対する強い抗菌活性を持っています。
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
M7949-5MG:
M7949-BULK:
M7949-2MG-PW:
M7949-VAR:
M7949-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。