Merck
I9657
Sigma-Aldrich
イオノマイシン from Streptomyces conglobatus
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥57,200
5 MG
¥225,000
¥57,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥57,200
5 MG
¥225,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H72O9
CAS番号:
分子量:
709.00
Beilstein:
3642126
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥57,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Streptomyces conglobatus
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
acetonitrile: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]2CC[C@](C)(O2)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+/m1/s1
InChI Key
PGHMRUGBZOYCAA-ADZNBVRBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Streptomyces conglobatus由来のイオノマイシンは、以下の用途で使用されています:
  • マグネシウム・イオノマイシン処理実験
  • イオノフォア処理用のカルシウム非含有ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の添加剤
  • フローサイトメトリー(FCM)を用いてサイトカイン産生を解析するための末梢血単核細胞(PBMC)の再刺激
  • 補助的卵母細胞活性化(AOA)と併用して細胞質内精子注入(ICSI)を実施するための卵母細胞処理用のカルシウムイオノフォア
生物化学的/生理学的作用
イオノマイシンは二価陽イオンに対して特異性が高く、in vitroin vivoの両方でヒト膀胱がん細胞株に対して抗増殖作用を示す可能性があります。イオノマイシンはアポトーシス誘導物質として機能し、潜在的なカルシウム応答性エンドヌクレアーゼの活性化によって作用することが示唆されました。
イオノマイシンは細菌Streptomyces conglobatusによって産生されるポリエーテル系抗菌薬およびイオノフォアです。Ca2+イオノフォアは、A23187よりもCa2+の可動性イオン担体として有効です。 イオノマイシンは非蛍光です。 イオノマイシンは、胚皮質ニューロンのアポトーシス分解を誘導します。イオノマイシンは中枢神経脱髄を誘発し、副腎ウシTREK-1チャネルを阻害し、成熟ヒトB細胞の細胞分裂を調節することが示されています。イオノマイシンは小胞体(ER)ストレス、ミトコンドリアストレス、および内因性アポトーシスに対するカルシウムフラックスの影響を試験するために使用されます。サイトカイン、インターフェロン、パーフォリン、インターロイキン-2(IL-2)、IL-4の細胞内産生を刺激するため、通常PMAとの併用で使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I9657-VAR:
I9657-5MG:
I9657-5MG-PW:
I9657-BULK:
I9657-1MG-PW:
I9657-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew J M Howden et al.
Nature methods, 10(4), 343-346 (2013-03-12)
Here we demonstrate quantitation of stimuli-induced proteome dynamics in primary cells by combining the power of bio-orthogonal noncanonical amino acid tagging (BONCAT) and stable-isotope labeling of amino acids in cell culture (SILAC). In conjunction with nanoscale liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Ye Tian et al.
BMC women's health, 20(1), 246-246 (2020-11-06)
Fertilization failure after intracytoplasmic sperm injection continues to affect couples and the etiology is not well-understood. We characterized a couple with 2-year history of primary unexplained infertility. Three different assisted reproduction attempts (IVF + rescue ICSI, ICSI and ICSI-AOA) showed repeated fertilization
Davina Bonte et al.
Fertility and sterility, 112(2), 266-274 (2019-05-28)
To investigate the extent to which assisted oocyte activation (AOA) improves clinical outcomes in patients diagnosed with oocyte activation deficiencies (OADs). Retrospective cohort study comparing AOA cycles and previous intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles in couples experiencing low or total
Lauren M Sparks et al.
PloS one, 6(7), e21068-e21068 (2011-07-16)
Disturbances in lipid metabolism are strongly associated with insulin resistance and type 2 diabetes (T2D). We hypothesized that activation of cAMP/PKA and calcium signaling pathways in cultured human myotubes would provide further insight into regulation of lipid storage, lipolysis, lipid
Pierre Gantner et al.
Nature communications, 11(1), 4089-4089 (2020-08-17)
Clonal expansions occur in the persistent HIV reservoir as shown by the duplication of proviral integration sites. However, the source of the proliferation of HIV-infected cells remains unclear. Here, we analyze the TCR repertoire of single HIV-infected cells harboring translation-competent
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf