Merck
M4255
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-L-チロシン 一水和物
≥98% (HPLC)
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシ-L-フェニルアラニン, L-3-O-メチル-ドーパ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥83,700
250 MG
¥211,000
¥83,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥83,700
250 MG
¥211,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO4 H2O
CAS番号:
分子量:
229.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥83,700
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
3-メトキシ-L-チロシン 一水和物, powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
detection
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI Key
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
3-メトキシ-L-チロシンはL-ドーパの代謝物です。
カテコールO-メチルトランスフェラーゼ(COMT)によるL-DOPAの主な代謝産物 3-メトキシ-L-チロシンは、L-アミノ酸デカルボキシラーゼ活性の基質でもインヒビターでもありません。COMTを阻害すると、L-DOPAの抗パーキンソン活性が強化されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4255-VAR:
M4255-50MG:
M4255-BULK:
M4255-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiara Muzzi et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 62(4), 253-258 (2007-12-26)
Levodopa is the medication of choice for Parkinson's disease. The biological complexity of levodopa and of its main derivatives makes their determination important in the clinical field. The aim of this study was to develop an HPLC method for the