スキップする
D9378
3,4-ジヒドロキシ-D-フェニルアラニン
≥95% (TLC), powder, DOPA enantiomer
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-D-アラニン, D-3-ヒドロキシチロシン, D-DOPA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥66,500
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥182,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO4
CAS番号:
分子量:
197.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-343-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417637
Assay:
≥95%
Form:
powder
¥66,500
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
3,4-ジヒドロキシ-D-フェニルアラニン, powder, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
276-278 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Application
3,4-ジヒドロキシ-D-フェニルアラニンは、ハッショウマメの発芽種子粉末と生種子粉末から抽出されたL-DOPAの高速液体クロマトグラフィー(HPLC)においてスタンダードとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
3,4-ジヒドロキシ-D-フェニルアラニン(D-DOPA)はDOPAエナンチオマーです。抗菌活性を示します。D-DOPAは、ドーパミンの前駆体としての機能を果たします。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D9628A091247435
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M HCl: soluble, ethanol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
276-278 °C (lit.)
mp
276-278 °C (lit.)
mp
-
mp
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D9378-BULK: + D9378-VAR: + D9378-250MG: + D9378-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)