Merck
M3295
Sigma-Aldrich
MOBS
≥99% (titration)
別名:
4-(N-モルホリノ)ブタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO4S
CAS番号:
分子量:
223.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
有効pH範囲
6.9-8.3
pKa 
7.6
溶解性
water: soluble 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
InChI Key
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
関連事項
生体系での同様の有用性のあるpKa値の高い、MES及びMOPSの同族体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3295-25G:
M3295-100G:
M3295-BULK:
M3295-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
PIPPS A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Millipore
528315-M
PIPPS
PIPES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P6757
PIPES
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers