Merck
P3405
Sigma-Aldrich
POPSO 水和物
≥99% (titration)
別名:
ピペラジン-1,4-ビス(2-ヒドロキシプロパンスルホン酸) 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥21,800
¥21,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥21,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O8S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
362.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
842252
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥21,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
溶解性
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI Key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3405-BULK-PC:
P3405-VAR:
P3405-BULK:
P3405-25G:
P3405-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
TAPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
T5130
TAPS
ビシン ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
ビシン