Merck
P6757
Sigma-Aldrich
PIPES
≥99% (titration)
別名:
1,4-ピペラジンジエタンスルホン酸, ピペラジン-1,4-ビス(2-エタンスルホン酸), ピペラジン-N,N′-ビス(2-エタンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,390
100 G
¥22,300
500 G
¥73,200
1 KG
¥127,000
25 KG
お問い合わせ
¥7,390
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,390
100 G
¥22,300
500 G
¥73,200
1 KG
¥127,000
25 KG
お問い合わせ
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O6S2
CAS番号:
分子量:
302.37
Beilstein:
817713
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥7,390
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI Key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PIPESはエタンスルホン酸バッファーシリーズに属し、Goodらが最初に導入したもので、[1]次のような一定の基準を満たすように開発されました:中域のpKa、水への可溶性が非常に高く他のすべての溶媒に対する可溶性がきわめて低い、塩作用がきわめて弱い、温度に伴うpKaの変化がきわめて小さい、化学的および酵素学的に安定、可視光およびUVスペクトル範囲での吸光がきわめて小さく簡単に合成できる。37℃におけるpKaは生理学的pHに近いことから、PIPESには細胞培養に関する用途があります。
アプリケーション
植物および動物組織サンプルに対しグルタルアルデヒド固定を行うと、脂質が失われ、見掛けの形態的変化につながる可能性があります。グルタルアルデヒド固定を緩衝するためにPIPESを使用した場合、 脂質喪失とアーチファクトが最小限に抑えられました。[2],[3]
超細胞化学の分野では、カコジル酸緩衝グルタルアルデヒドで固定すると、一定のラット肝細胞小器官のアルカリホスファターゼ活性が選択的に失われますPIPES をバッファーとして使用したとき、活性保持が60%多くなりました。[4]
蛍光顕微鏡検査および電子顕微鏡検査のための真菌遊走子の固定は、PIPES バッファーに溶解したグルタルアルデヒドとホルムアルデヒドを組み合わせることで最適になります。[5]
関連事項
調製ノート
バッファーは、塩基溶液を PIPESを含まない酸に添加し適切なpHまで滴定するか、一ナトリウム塩溶液および二ナトリウム塩溶液を等モルで混合して適切なpHまで滴定することで調製できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6757-500G:
P6757-BULK-PC:
P6757-BULK:
P6757-25KG:
P6757-10G:
P6757-6X100G:
P6757-1KG:
P6757-VAR:
P6757-15KG:
P6757-5G:
P6757-100G:
P6757-50KG:
P6757-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
The role of the buffer in the fixation of biological specimens for transmission and scanning electron microscopy
Schiff, R.I. and Gennaro, J.F., Jr.
Scanning, 2, 135-135 (1979)
K Yamamoto et al.
Histochemistry, 77(3), 339-351 (1983-01-01)
Effects of NaOH-PIPES buffer used as a vehicle for aldehyde fixative on alkaline phosphatase (ALPase) activity demonstrated cyto- and biochemically were compared with those of routinely used cacodylate buffer. The reaction products showing ALPase activity demonstrated ultracytochemically were confined to
Use of PIPES buffer in the fixation of plant cells for electron microscopy
Salema, R. and Brandao, I.
Journal of Submicroscopic Cytology, 9, 79-79 (1973)
A R Hardham
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 33(2), 110-118 (1985-02-01)
The study of the surface properties of zoospores and cysts of the fungus Phytophthora cinnamomi required a fixation regime that would preserve the cells adequately and not interfere with binding and detection of probes on the cell surface. When they
Buffers for enzymes.
J S Blanchard
Methods in enzymology, 104, 404-414 (1984-01-01)
関連コンテンツ
大規模生産に対応した高純度生化学用バッファーをご紹介します。シグマアルドリッチの製造技術により、高品位な製品を一貫して供給することが可能です。
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf