おすすめの製品
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; kontrollierte Droge in Deutschland
mp
69-70 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
InChI Key
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2b(29581) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M2381-50MG:
M2381-250MG:4548173309644
M2381-BULK:
M2381-VAR:
M2381-1G:4548173309637
M2381-5G:
試験成績書(COA)