Merck
21115
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
別名:
CaCl2, Calcium chloride hydrate, Calcium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
~1 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.358
pH
4.0-6.0 (25 °C)
密度
1.086 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES記法
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化カルシウム溶液は、海馬スライス培養標本やHEPES緩衝Tyrodes液に用いられています。
その他情報
電界誘導DNAトランスフェクション―ミリモル濃度の塩化カルシウムにより増加します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21115-BULK:
21115-1ML:
21115-250ML:
21115-VAR:
21115-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insulin-like growth factor-1 abrogates microglial oxidative stress and TNF-alpha responses to spreading depression
Grinberg Y Y, et al.
Journal of Neurochemistry, 126(5), 662-672 (2013)
T D Xie et al.
Biophysical journal, 58(1), 13-19 (1990-07-01)
A study of mechanisms of electrotransfection using Escherichia coli (JM 105) and the plasmid DNA pBR322 as model system is reported. pBR322 DNA carries an ampicillin resistance gene: E. coli transformants are conveniently assayed by counting colonies in a selection
Fluid osmolarity acutely and differentially modulates lymphatic vessels intrinsic contractions and lymph flow
Solari E, et al.
Frontiers in Physiology, 871-871 (2018)
J Philippe et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 295-302 (2014-06-04)
A significant proportion of severe familial forms of obesity remain genetically elusive. Taking advantage of our unique cohort of multigenerational obese families, we aimed to assess the contribution of rare mutations in 29 common obesity-associated genes to familial obesity, and
Michael A Goren et al.
Nature communications, 5, 5115-5115 (2014-10-09)
Opsin, the rhodopsin apoprotein, was recently shown to be an ATP-independent flippase (or scramblase) that equilibrates phospholipids across photoreceptor disc membranes in mammalian retina, a process required for disc homoeostasis. Here we show that scrambling is a constitutive activity of
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.