SCT153
Renilla Luciferase Assay
Flash-type Renilla Luciferase assay designed to yield reliable, linear measurements of Renilla luciferase activity with minimal autoluminescence background and superior sensitivity.
別名:
Firefly Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
About This Item
おすすめの製品
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
詳細
The Renilla Luciferase Assay utilizes a special buffer formulation designed to yield reliable, linear measurements of Renilla luciferase activity with minimal autoluminescence background and superior sensitivity. This is a flash-type luminescence assay that requires signal to be measured immediately after adding working solution to samples. The luminescence signal decays over the course of about 2 minutes of reaction time, although signal half-life may vary depending on luciferase expression levels.
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Live Cell Dye
構成
2) Renilla Luciferase Assay Buffer 2.0 (CS224583): 100 mL
3) Aquaphile Coelenterazine (CS224584): 1 X 4 mg
物理的形状
保管および安定性
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.