L9042
医薬品製造
L9042-1L
¥22,600
出荷予定日2025年3月26日
1 of 10
Sigma-Aldrich
L8917
LookOut® DNAイレース
MP0030
LookOut® マイコプラズマ除去キット
MP0035
LookOut®マイコプラズマPCR検出キット
I9516
2-プロパノール
R2020
RNaseZAP™
R0901
RNAlater®
MP0040A
LookOut® マイコプラズマqPCR検出キット
M2128
チアゾリルブルーテトラゾリウムブロミド
Roche
10799050001
BM-サイクリン
M0660
マイコプラズマ用寒天培地
400
liquid
dry at room temperature
DNA purification: suitable
microbiology
ambient
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Warning
Met. Corr. 1
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
L9042-1L: L9042-500L: L9042-PROC: L9042-1000L: L9042-1L-LBL: L9042-100L: L9042-VAR: L9042-BULK: L9042-1L-PW: L9042-200L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
01494
Nancy-520
DNTP100
デオキシヌクレオチドセット, 100 mM
W4502
水