Merck
R2020
Sigma-Aldrich
RNaseZAP
Cleaning agent for removing RNase
別名:
RNaseZAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
形状
liquid
特徴
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
包装
pkg of 250 mL
テクニック
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
転移温度
flash point 100 °C (closed cup)
溶解性
water: soluble
密度
1000 g/cm3
関連するカテゴリー
詳細
RNアーゼZAPは、ガラス器具、プラスチック製品の表面、反応釜、実験台、ピペッターからRNアーゼのコンタミネーションを除去することに使用する洗浄剤です。また、後の酵素反応を阻害することなく、遠心マイクロチューブからのRNアーゼのコンタミネーションを防ぎます。
アプリケーション
  • RNアーゼZAP は、ガラス製品、機器、 実験台およびピペッターから、RNアーゼを除去するためのクリーニング試薬として使用されています。
  • ガラス器具やプラスチック製品の表面からRNアーゼのコンタミネーションを除去します。
  • 注意:RNアーゼZap溶液は、腐食性の金属表面に使用してはいけないことにご留意ください。
ガラス製品、プラスチック表面、実験台およびピペッターから、RNアーゼ を除去するためのクリーニング試薬です。 また、後の酵素反応を阻害することなく、遠心マイクロチューブからの RNアーゼ のコンタミネーションを防ぎます。
法的情報
RNaseZAP is a trademark of Ambion, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R2020-VAR:
R2020-250ML-LBL:
R2020-250ML:
R2020-6X250ML-PW:
R2020-250ML-PW:
R2020-BULK:
R2020-6X250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
An integrative analysis of microRNA and mRNA profiling in CML stem cells
Chronic Myeloid Leukemia, 219-241 (2016)
Transcriptome analysis and RNA interference of cockroach phototransduction indicate three opsins and suggest a major role for TRPL channels.
French AS
Frontiers in Physiology, 6, 207-207 (2015)
Transport and metabolism of choline in synaptosomes: ionic requirement.
T Y Wong et al.
Biochemical Society transactions, 9(1), 84-85 (1981-02-01)
Sandra Nwokeoha et al.
Ultrasound in medicine & biology, 42(10), 2478-2492 (2016-07-23)
The delivery of genes into cells through the transfer of ribonucleic acids (RNAs) has been found to cause a change in the level of target protein expression. RNA-based transfection is conceptually more efficient than commonly delivered plasmid DNA because it
Farah J Nassar et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1465, 219-241 (2016-09-02)
Integrative analysis of microRNA (miRNA) and messenger RNA (mRNA) in Chronic Myeloid leukemia (CML) stem cells is an important technique to study the involvement of miRNA and their targets in CML stem cells self-renewal, maintenance, and therapeutic resistance. Here, we
資料
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
関連コンテンツ
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield