Merck
L8271
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ラミニン マウス宿主抗体
clone LAM-89, ascites fluid
別名:
Anti-Laminin Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥49,630
0.2 ML
¥73,500
¥49,630
単価¥70,900割引30%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥49,630
0.2 ML
¥73,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
クローン:
LAM-89, monoclonal
化学種の反応性:
feline, human, pig
citations:
71
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using enzyme-treated human tissue sections
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
¥49,630
単価¥70,900割引30%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LAM-89, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
feline, human, pig
以下との反応禁止
rabbit, lizard, sheep, carp, canine, chicken, rat, guinea pig, goat, frog, snake
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using enzyme-treated human tissue sections
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
モノクローナル抗ラミニン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。構造的および生物学的活性を有する基底膜成分として最も多量に存在するラミニンは、分子量約900 kDaの複雑な細胞外糖タンパク質です。ラミニンは、A鎖(400 kDa)1本、B1鎖(215 kDa)1本、B2鎖(205 kDa)1本で構成され、この3鎖はジスルフィド結合で連結されています。ラミニンは、上皮組織、神経、脂肪細胞、平滑筋、横紋筋および心筋を取り囲む薄い細胞外マトリックスである基底膜でのみ多量に見られます。
ラミニンは、約900 kDaの複雑な細胞外糖タンパク質であり、基底膜に存在する最も豊富な構造的および生物学的活性成分です。細胞の基質接着タンパク質であり、そのため、神経突起再生の促進や、分化などの細胞機能、細胞形状や運動の調節において重要な役割を担っています。モノクローナル抗ラミニン抗体は、基底膜に関する様々な疾患プロセスの分類、異なる種の血管壁の染色、およびヒト腫瘍の由来決定や分類などを目的とした免疫組織化学に使用できます。また、ドットブロットアッセイにも使用できます。マウス抗ラミニン抗体は、精製ヒトラミニンに特異的に反応しますが、コラーゲンIV、フィブロネクチン、ビトロネクチンまたはコンドロイチン硫酸A、B、およびCには反応しません。
免疫原
ヒトラミニン。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗ラミニン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学的検査においてマトリックスタンパク質の染色のため
  • 二重免疫蛍光染色
  • 間接的免疫蛍光染色
  • 電子顕微鏡検査を目的とした免疫金標識
モノクローナル抗ラミニン抗体は、ラミニンの分布を調べるための間接的免疫染色に使用できます。また、ELISA、免疫蛍光、ウエスタンブロッティングにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ラミニンは細胞基質接着タンパク質であり、したがって神経突起再生の促進および分化、細胞形状ならびに細胞移動などの細胞機能の調節において重大な役割を果たし、重要な細胞基質接着タンパク質であると思われます。細胞の生物学的特性の多くの面で、重要な役割を担います。胚形成、器官形成、外傷後治癒およびがんにおいて、このタンパク質の発現の変動が認められています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
L8271-VAR:
L8271-BULK:
L8271-.2ML:
L8271-100UL:
L8271-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Tezcaner et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 86(1), 170-181 (2007-10-25)
In developed countries the aging population faces increasing risks of blinding retinal diseases, for which there are few effective treatments available. Photoreceptor transplantation represents one approach, but generally results have been disappointing. We hypothesize that micropatterned biodegradable poly(L-lactic acid-co-glycolic acid)/poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvaleric
Andrea Farini et al.
Development (Cambridge, England), 143(4), 658-669 (2016-02-18)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a progressive neuromuscular disorder characterized by muscle wasting and premature death. The defective gene is dystrophin, a structural protein, absence of which causes membrane fragility and myofiber necrosis. Several lines of evidence showed that in
Laminin-211 in skeletal muscle function
Holmberg J, et al.
Cell adhesion & migration, 7(1), 111-111 (2013)
Basement membrane and connective tissue proteins in intestinal mucosa of patients with coeliac disease
Verbeke S, et al.
Journal of Clinical Pathology, 55(6), 440-445 (2002)
Enhanced expression of matrilysin, collagenase, and stromelysin-1 in gastrointestinal ulcers.
Saarialho-Kere UK, et al.
The American Journal of Pathology, 148(2), 519-519 (1996)