Merck
C1926
モノクロナール抗コラーゲン, IV型 マウス宿主抗体
clone COL-94, ascites fluid
別名:
コラーゲン IV 検出抗体, マウス抗コラーゲン IV, 抗コラーゲン IV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 μL
¥78,600
0.2 ML
¥109,000
¥78,600
海外在庫詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
COL-94, monoclonal
Application:
ARR, DB, ELISA (i), IHC (f), IHC (p)
Citations:
47
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
COL-94, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of human tissue, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
C2456SAB4200709SAB4200500
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
species reactivity
monkey, human
species reactivity
mouse, rat, dog, bovine, human, monkey
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
clone
COL-94, monoclonal
clone
COL-1, monoclonal
clone
col-94, monoclonal
clone
J3-2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
General description
あらゆる脊椎動物の細胞外基質の成分は、コラーゲンとして知られる分子クラスが大部分を占めており、それぞれのコラーゲンはその機能や場所に適した独自の機能を持ちます。IV型コラーゲンは、基底膜の主な構成要素です。この分子は、連続した三重らせん体で、長さは約400 nmで、少なくとも2つの異なるα鎖サブユニットで構成されており、このα1 (IV)およびα2 (IV)と呼ばれる2つのサブユニットは構成が同じ分子である場合も異なる分子である場合もあります。タンパク質分解の際、125 kDa、95 kDa、60 kDaのフラグメントは親鎖 α1 (IV)から放出され、115 kDa、80 kDa、45 kDaのフラグメントは別のα2 (Iv)鎖から生じているように見えます。
モノクローナル抗IV型コラーゲン抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とヒトIV型コラーゲンで免疫化したBALB/cマウスの脾細胞を融合して産出したCOL-94ハイブリドーマから得られます。
Immunogen
IV型コラ-ゲン (ヒト)
Application
マウスで産生されるモノクローナル抗IV型コラーゲン抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 間接的免疫標識[1]
  • 免疫蛍光染色
  • ウエスタンブロッティング
  • 免疫組織化学的分析
  • 免疫細胞化学的分析
Biochem/physiol Actions
コラーゲンは、多数の機能を持っていることが知られています。組織の分化、形態形成および修復に関与しており、組織構造の維持や、血管の濾過バリアーの形成において役割を担っています。
基底層の免疫組織化学染色において、本抗体はヒトIV型コラ-ゲンのα1, α2鎖上に位置するエピト-プを認識します。本抗体は、ELISAおよびドットブロット法において天然型の霊長類IV型コラ-ゲンと反応します。ドットブロット法において、本抗体はヒトI, II, III, V, VI型コラ-ゲン、ヒトビトロネクチン、フィブロネクチン、コンドロイチン硫酸A, B, C型とは交差反応しません。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
C1926-BULK: + C1926-100UL: + C1926-.2ML: + C1926-.5ML: + C1926-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The aromatase inhibitor anastrozole is associated with favorable embryo development and implantation markers in mice ovarian stimulation cycles
Karaer O, et al.
Fertility and Sterility, 83(6), 1797-1806 (2005)
Eeva-Mari Jouhilahti et al.
The American journal of pathology, 178(2), 500-505 (2011-02-02)
Cutaneous neurofibromas are the hallmarks of neurofibromatosis type 1 (NF1). They are composed of multiple cell types, and traditionally they are believed to arise from small nerve tributaries of the skin. A key finding in the context of this view
Structure and Function of Basement Membranes
LeBleu VS et al
Exp. Biol. Med, 232, 1121-1129 (2007)
Effect of single wall carbon nanotubes on human HEK293 cells
Cui D, et al.
Toxicology Letters, 155(1), 73-85 (2005)
Katelyn V Batterman et al.
Frontiers in immunology, 12, 607691-607691 (2021-03-06)
Normal aging is characterized by declines in processing speed, learning, memory, and executive function even in the absence of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD). In normal aging monkeys and humans, neuronal loss does not account for cognitive impairment.